Drukuj
3,4-Ethylenedioxythiophene 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine, EDOT
454930050 454930250
ACRO454930050EA 372 PLN
ACRO454930050 ACRO454930250
3,4-Ethylenedioxythiophene 99%
3,4-Ethylenedioxythiophene
Formuła: C₆H₆O₂S
Temp. Wrzenia: 193 °C
Gęstość: 1,331 g/cm³
Temp. Zapłonu: 109 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02093622
Numer CAS: 126213-50-1
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %