Drukuj
Kwas 5-chinolinokarboksylowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
454760010 454760050
ACRO454760010EA 679 PLN
ACRO454760010 ACRO454760050
Kwas 5-chinolinokarboksylowy 97%
Kwas 5-chinolinokarboksylowy
Formuła: C₁₀H₇NO₂
Temp. topnienia: 337…341 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00047608
Numer CAS: 7250-53-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white to light brown Solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %