Drukuj
4-(Hydroxymethyl)benzonitrile 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
454650010 454650050 454650250
ACRO454650010EA 322 PLN
ACRO454650010 ACRO454650050 ACRO454650250
4-(Hydroxymethyl)benzonitrile 97%
4-(Hydroxymethyl)benzonitrile
Formuła: C₈H₇NO
Temp. topnienia: 41…42 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00870633
Numer CAS: 874-89-5
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to white to yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 44 °C
GC ≥96.0 %