Drukuj
2-Aminomethyl-1H-imidazole dihydrochloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Aminomethyl-1H-imidazole dihydrochloride, 2-(Aminomethyl)imidazole dihydrochloride, (1H-Imidazol-2-yl)methanamine dihydrochloride
454590010 454590050
ACRO454590010EA 391 PLN
ACRO454590010 ACRO454590050
2-Aminomethyl-1H-imidazole dihydrochloride 98%
2-Aminomethyl-1H-imidazole dihydrochloride
Formuła: C₄H₉Cl₂N₃
Temp. topnienia: 250…251 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06738779
Numer CAS: 22600-77-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 to ≤102.5 %
HPLC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure