Drukuj
Dekametylocyklopentasiloksan 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
454580500 454582500
ACRO454580500EA 189 PLN
ACRO454580500 ACRO454582500
Dekametylocyklopentasiloksan 97%
Dekametylocyklopentasiloksan
Formuła: C₁₀H₃₀O₅Si₅
Temp. Wrzenia: 101 °C (20 mmHg)
Temp. topnienia: -44 °C
Gęstość: 0,959 g/cm³
Temp. Zapłonu: 76 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00046966
Numer CAS: 541-02-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3970 to 1.3990 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %