Drukuj
5-Thiazolecarboxylic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
454540010 454540050
ACRO454540010EA 726 PLN
ACRO454540010 ACRO454540050
5-Thiazolecarboxylic acid 98%
5-Thiazolecarboxylic acid
Formuła: C₄H₃NO₂S
MW: 129.1371 g/mol
Temp. topnienia: 208…210 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03428539
Numer CAS: 14527-41-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %