Drukuj
2,3,5-Trimethylfuran 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Furan, 2,3,5-trimethyl-
454470010 454470050
ACRO454470010EA 550 PLN
ACRO454470010 ACRO454470050
2,3,5-Trimethylfuran 99%
2,3,5-Trimethylfuran
Formuła: C₇H₁₀O
Temp. Wrzenia: 121…122 °C
Gęstość: 0,89 g/cm³
Temp. Zapłonu: 20 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03931179
Numer CAS: 10504-04-8
Jednostka: 1993
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %