Drukuj
2-Methoxy-4-pyridineboronic acid 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Methoxy-4-pyridylboronic acid, 2-Methoxypyridine-4-boronic acid, (2-Methoxypyridin-4-yl)boronic acid
454370010 454372500
ACRO454370010EA 2410 PLN
ACRO454370010 ACRO454372500
2-Methoxy-4-pyridineboronic acid 95%
2-Methoxy-4-pyridineboronic acid
Formuła: C₆H₈BNO₃
Temp. topnienia: 65…70 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD07368877
Numer CAS: 762262-09-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %