Drukuj
(4-Methylphenyl)methanesulphonyl chloride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
454840010 454840050
ACRO454840010EA 391 PLN
ACRO454840010 ACRO454840050
(4-Methylphenyl)methanesulphonyl chloride 97%
(4-Methylphenyl)methanesulphonyl chloride
Formuła: C₈H₉ClO₂S
Temp. topnienia: 78…82 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01631931
Numer CAS: 51419-59-1
Jednostka: 3261
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to tan Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 81 °C
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure