Drukuj
2-Bromoimidazole 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
454630010 454630050
ACRO454630010EA 1120 PLN
ACRO454630010 ACRO454630050
2-Bromoimidazole 98%
2-Bromoimidazole
Formuła: C₃H₃BrN₂
Temp. topnienia: 189…190 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD02179526
Numer CAS: 16681-56-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure