Drukuj
azotan (V) bizmutu (III) pentahydrat 98%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Bismuth trinitrate pentahydrate
454110010 454110050
ACRO454110010EA 779 PLN
ACRO454110010 ACRO454110050
azotan (V) bizmutu (III) pentahydrat 98%, pure
azotan (V) bizmutu (III) pentahydrat
Formuła: Bi(NO₃)₃·5H₂O
MW: 485.07 g/mol
Temp. Wrzenia: 80 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 30 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149157
Numer CAS: 10035-06-0
Jednostka: 1477
ADR: 5.1 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystals
Titration Complexometric ≥97.5 %