Drukuj
Bismuth(III) sulphide 99%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Dibismuth trisulphide
453991000 453995000
ACRO453991000EA 638 PLN
ACRO453991000 ACRO453995000
Bismuth(III) sulphide 99%, pure
Bismuth(III) sulphide
Formuła: Bi₂S₃
MW: 514.16 g/mol
Temp. topnienia: 763
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014204
Numer CAS: 1345-07-9
Klasyfikacja Merck : 12,01329
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Grey Powder and/or chunks
Titration Complexometric 80.1 to 82.5 % (Bi)