Drukuj
Bromek litu, anhydrous 99%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
453980010 453980025 453982500
ACRO453980010EA 1200 PLN
ACRO453980010 ACRO453980025 ACRO453982500
Bromek litu, anhydrous 99%, pure
Bromek litu
Formuła: LiBr
MW: 86.84 g/mol
Temp. Wrzenia: 1265 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 550 °C
Gęstość: 3.46 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011077
Numer CAS: 7550-35-8
Klasyfikacja Merck : 13,05548
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥98.5 %
pH 6 to 12 (4 % in water)