Drukuj
siarczek ołowiu (II) 90%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Lead sulphide
453970010 453970050
ACRO453970010EA 546 PLN
ACRO453970010 ACRO453970050
siarczek ołowiu (II) 90%, pure
siarczek ołowiu (II)
Formuła: ̍PbS
MW: 239.27 g/mol
Temp. Wrzenia: 1281.1 °C
Temp. topnienia: 1113.9 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016280
Numer CAS: 1314-87-0
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 12,05445
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Grey to purple Powder
Assay ≥78 % (Pb)