azotan miedzi (II) trihydrat 99%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Cupric nitrate trihydrate, Copper dinitrate trihydrate
453960010
453960050
ACRO453960010EA
425
PLN
ACRO453960010
ACRO453960050
azotan miedzi (II) trihydrat 99%, pure
azotan miedzi (II) trihydrat
Formuła:
Cu(NO₃)₂·3H₂O Temp. topnienia: 114 °C Gęstość: 2,05 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149671 Numer CAS: 10031-43-3 Jednostka: 3085 ADR: 5.1,II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Dark blue Crystalline powder or crystals |
Titration Iodometric | 98.5 to 104 % |