Drukuj
bromek miedzi (II), bezwodny 99% for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
453950010 453952500
ACRO453950010EA 1010 PLN
ACRO453950010 ACRO453952500
bromek miedzi (II), bezwodny 99% for analysis
bromek miedzi (II)
Formuła: Br₂Cu
Temp. Wrzenia: 900 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 498 °C
Gęstość: 4,71 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010970
Numer CAS: 7789-45-9
Jednostka: 3260
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Silver grey to black Crystalline powder
Titration Iodometric ≥98.5 %
Loss on drying ≤1 %
Sulfate (SO4) ≤0.05 %
Iron (Fe) ≤0.01 %