Kobalt 99+%, proszek, czysty
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
453910010
453912500
ACRO453910010EA
2960
PLN
ACRO453910010
ACRO453912500
Kobalt 99+%, proszek, czysty
Kobalt
Formuła:
Co Temp. Wrzenia: 2870 °C (760 mmHg) Temp. topnienia: 1495 °C Gęstość: 8,9 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010935 Numer CAS: 7440-48-4 ADR: 4.1,II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Grey Powder |
Titration Complexometric | ≥99.0 % |