Drukuj
siarczan kobaltu (II) heptahydrat analysis_for
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Cobalt sulphate heptahydrate, Cobaltous sulphate heptahydrate
453900010 453902500
ACRO453900010EA 1610 PLN
ACRO453900010 ACRO453902500
siarczan kobaltu (II) heptahydrat analysis_for
siarczan kobaltu (II) heptahydrat
Formuła: CoSO₄·7H₂O
MW: 281.1 g/mol
Temp. topnienia: 98 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149658
Numer CAS: 10026-24-1
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 12,02510
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Orange to red to red-brown Crystalline powder
Titration Complexometric 99.0 to 101.0 %
pH 4 to 6 (5 % in water)
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤20 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Magnesium (Mg) ≤10 ppm
Nitrogen (N) ≤20 ppm
Phosphorus (P) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤20 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤20 ppm