Drukuj
wodorotlenek kobaltu (II) 95%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Cobalt dihydroxide, Cobaltous hydroxide, Cobalt(II) hydroxide
453892500 453890010
ACRO453892500EA 516 PLN
ACRO453892500 ACRO453890010
wodorotlenek kobaltu (II) 95%, pure
wodorotlenek kobaltu (II)
Formuła: H₂CoO₂
MW: 92.95 g/mol
Gęstość: 3.597
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016015
Numer CAS: 21041-93-0
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 13,02467
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Pink to red Powder
Titration excess HCl ≥94 %