Drukuj
Bromek kadmu(II) tetrahydrat 98%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
453870250 453871000 453875000
ACRO453870250EA 206 PLN
ACRO453870250 ACRO453871000 ACRO453875000
Bromek kadmu(II) tetrahydrat 98%, pure
Bromek kadmu(II) tetrahydrat
Formuła: Br₂Cd·4H₂O
MW: 344.28 g/mol
Temp. topnienia: 575 °C
Gęstość: 5.214
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150204
Numer CAS: 13464-92-1
Jednostka: 2570
ADR: 6.1 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder or crystals
Assay ≥97.5 %