Drukuj
Dibismuth trisulphate 99%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Bismuth (III) sulphate, Bismuth (III) sulfate
453850250 453851000
ACRO453850250EA 306 PLN
ACRO453850250 ACRO453851000
Dibismuth trisulphate 99%, pure
Dibismuth trisulphate
Formuła: Bi₂O₁₂S₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036140
Numer CAS: 7787-68-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Assay ≥98.5 %