Drukuj
chlorek tlenek bizmutu (III) 97%, czysty
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
453840010 453840500 453842500
ACRO453840010EA 2970 PLN
ACRO453840010 ACRO453840500 ACRO453842500
chlorek tlenek bizmutu (III) 97%, czysty
chlorek tlenek bizmutu (III)
Formuła: BiClO
Gęstość: 7,72 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010895
Numer CAS: 7787-59-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Assay 77.0 to 82.5 % (Bi)