azotan baru, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
453800025
453800100
453805000
ACRO453800025EA
555
PLN
ACRO453800025
ACRO453800100
ACRO453805000
azotan baru, pure
azotan baru
Formuła:
Ba(NO₃)₂ Temp. topnienia: 592 °C Gęstość: ~ 3,23 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003442 Numer CAS: 10022-31-8 Jednostka: 1446 ADR: 5.1,II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Titration Complexometric | ≥98.5 % |