Drukuj
6-Chloro-m-anisidine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 6-Chloro-3-anisidine, 2-Chloro-5-methoxyaniline, 3-Amino-4-chloroanisole
453780050 453780250
ACRO453780050EA 317 PLN
ACRO453780050 ACRO453780250
6-Chloro-m-anisidine 98%
6-Chloro-m-anisidine
Formuła: C₇H₈ClNO
Temp. Wrzenia: 135…137 °C (12 mmHg)
Temp. topnienia: 23…27 °C
Gęstość: 1,261 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00047830
Numer CAS: 2401-24-3
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to yellow to brown Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %