Drukuj
1-(2-Chloroethyl)-2-pyrrolidone 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(2-chloroethyl)pyrrolidin-2-one, N-(beta-chloroethyl)-pyrrolidinone, 2-Pyrrolidinone, 1-(2-chloroethyl)-
453760010 453760050
ACRO453760010EA 437 PLN
ACRO453760010 ACRO453760050
1-(2-Chloroethyl)-2-pyrrolidone 95%
1-(2-Chloroethyl)-2-pyrrolidone
Formuła: C₆H₁₀ClNO
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00169064
Numer CAS: 51333-90-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %