Drukuj
4-Methyl-1,3-thiazole-5-sulphonyl chloride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Methylthiazole-5-sulphonyl chloride
453640010 453640050
ACRO453640010EA 901 PLN
ACRO453640010 ACRO453640050
4-Methyl-1,3-thiazole-5-sulphonyl chloride 97%
4-Methyl-1,3-thiazole-5-sulphonyl chloride
Formuła: C₄H₄ClNO₂S₂
Temp. topnienia: 34…36 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09864968
Numer CAS: 953070-51-4
Jednostka: 3261
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %