Drukuj
1-Tetrahydro-2H-pyran-4-yl-1H-pyrazol-4-amine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Tetrahydropyran-4-yl-1H-pyrazol-4-ylamine, 1-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-1H-pyrazol-4-amine
453570010 453570050
ACRO453570010EA 1050 PLN
ACRO453570010 ACRO453570050
1-Tetrahydro-2H-pyran-4-yl-1H-pyrazol-4-amine 97%
1-Tetrahydro-2H-pyran-4-yl-1H-pyrazol-4-amine
Formuła: C₈H₁₃N₃O
MW: 167.21 g/mol
Temp. topnienia: 105…107 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11505007
Numer CAS: 1190380-49-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow to pink Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure