Drukuj
2-(Chloromethyl)benzoxazole 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(Chloromethyl)benzo[d]oxazole, 2-(Chloromethyl)-1,3-benzoxazole
453380010 453380050
ACRO453380010EA 691 PLN
ACRO453380010 ACRO453380050
2-(Chloromethyl)benzoxazole 97%
2-(Chloromethyl)benzoxazole
Formuła: C₈H₆ClNO
MW: 167.5900 g/mol
Temp. Wrzenia: 80 °C (.1 mmHg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD05664964
Numer CAS: 41014-43-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %