Drukuj
Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid hydrochloride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid hydrochloride
453360010 453360050
ACRO453360010EA 562 PLN
ACRO453360010 ACRO453360050
Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid hydrochloride 97%
Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid hydrochloride
Formuła: C₈H₆N₂O₂·ClH
Temp. topnienia: 295…298 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09954929
Numer CAS: 1423031-35-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 to ≤104.0 %
HPLC ≥96.0 %