Drukuj
3-Methoxypropionic acid 97+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Methoxypropanoic acid
453320100 453320500
ACRO453320100EA 726 PLN
ACRO453320100 ACRO453320500
3-Methoxypropionic acid 97+%
3-Methoxypropionic acid
Formuła: C₄H₈O₃
MW: 104.1100 g/mol
Temp. Wrzenia: 116 °C (9 mmHg)
Gęstość: 1.108 g/cm³
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042654
Numer CAS: 2544-06-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %