Drukuj
5-Norbornene-2-carboxylic acid 98% (mixture of isomers)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
453300250 453301000
ACRO453300250EA 470 PLN
ACRO453300250 ACRO453301000
5-Norbornene-2-carboxylic acid 98% (mixture of isomers)
5-Norbornene-2-carboxylic acid
Formuła: C₈H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 136…138 °C (14 mmHg)
Gęstość: 1,129 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00085356
Numer CAS: 120-74-1
Jednostka: 3265
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to light yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4925 to 1.4965 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 % (total of isomers)
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %