Drukuj
Azotyn potasu 97%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Azotan(III) potasu
453190010 453190050
ACRO453190010EA 495 PLN
ACRO453190010 ACRO453190050
Azotyn potasu 97%, extra pure
Azotyn potasu
Formuła: KNO₂
MW: 85.1 g/mol
Temp. topnienia: 387 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011408
Numer CAS: 7758-09-0
Jednostka: 1488
ADR: 5.1 II
Klasyfikacja Merck : 13,07734
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Titration excess KMnO4 96.0 to 104.0 %
Arsenic (As) ≤1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.01 % (10 % in water)