Drukuj
Stachyose hydrate, Technical Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
453140010 453140050 453142500
ACRO453140010EA 948 PLN
ACRO453140010 ACRO453140050 ACRO453142500
Stachyose hydrate, Technical Grade
Stachyose hydrate
Formuła: C₂₄H₄₂O₂₁·xH₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149457
Numer CAS: 54261-98-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤12 %