Drukuj
2-Hydrazinopyrimidine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
453050010 453050050
ACRO453050010EA 408 PLN
ACRO453050010 ACRO453050050
2-Hydrazinopyrimidine 98%
2-Hydrazinopyrimidine
Formuła: C₄H₆N₄
Temp. topnienia: 110…112 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01249337
Numer CAS: 7504-94-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %