Drukuj
Methyl arachidate 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Methyl eicosanoate, Methyl Arachidate
452820010 452820050 452820250
ACRO452820010EA 339 PLN
ACRO452820010 ACRO452820050 ACRO452820250
Methyl arachidate 99%
Methyl arachidate
Formuła: C₂₁H₄₂O₂
Temp. Wrzenia: 215…216 °C (10 mmHg)
Temp. topnienia: 45…48 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009014
Numer CAS: 1120-28-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 45 to 48 °C
GC ≥98.5 %
Free acid ≤1 %