Drukuj
2,4-Diacetylphloroglucinol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
452800010 452800050
ACRO452800010EA 1200 PLN
ACRO452800010 ACRO452800050
2,4-Diacetylphloroglucinol 97%
2,4-Diacetylphloroglucinol
Formuła: C₁₀H₁₀O₅
Temp. topnienia: 164…169 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00100483
Numer CAS: 2161-86-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %