Drukuj
1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triiodobenzene 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
452690010 452690050
ACRO452690010EA 573 PLN
ACRO452690010 ACRO452690050
1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triiodobenzene 97%
1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triiodobenzene
Formuła: C₆F₃I₃
Temp. Wrzenia: 154…156 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06248899
Numer CAS: 84322-56-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 152 to 159 °C
GC ≥96.0 %