Drukuj
3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
452620050 452620500
ACRO452620050EA 1060 PLN
ACRO452620050 ACRO452620500
3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 95%
3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formuła: C₉H₁₄N₂O₂
Temp. topnienia: 151…154 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00173812
Numer CAS: 175277-11-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 156 °C
HPLC ≥96.0 %