Drukuj
3,5-Difluoro-4-pyridinamine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Amino-3,5-difluoropyridine, 3,5-Difluoropyridin-4-amine
452530010 452530050
ACRO452530010EA 931 PLN
ACRO452530010 ACRO452530050
3,5-Difluoro-4-pyridinamine 97%
3,5-Difluoro-4-pyridinamine
Formuła: C₅H₄F₂N₂
Temp. topnienia: 102…105 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01862101
Numer CAS: 159783-22-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 100 to 105 °C
GC ≥96.0 %