Drukuj
Itraconazole 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
452870050 452870250 452870000
ACRO452870050EA 685 PLN
ACRO452870050 ACRO452870250 ACRO452870000
Itraconazole 99%
Itraconazole
Formuła: C₃₅H₃₈Cl₂N₈O₄
Temp. topnienia: 168…170 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00870168
Numer CAS: 84625-61-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 165 to 169 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥98.5 %