Drukuj
1-Boc-3-(bromomethyl)azetidine 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
452160010 452160050
ACRO452160010EA 1190 PLN
ACRO452160010 ACRO452160050
1-Boc-3-(bromomethyl)azetidine 95%
1-Boc-3-(bromomethyl)azetidine
Formuła: C₉H₁₆BrNO₂
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD16556174
Numer CAS: 253176-93-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %