Drukuj
Acetamid 99% for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
451870010 451872500
ACRO451870010EA 1560 PLN
ACRO451870010 ACRO451872500
Acetamid 99% for analysis
Acetamid
Formuła: C₂H₅NO
Temp. Wrzenia: 221 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 79…81 °C
Gęstość: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008023
Numer CAS: 60-35-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 81 °C
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.014 %
Copper (Cu) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Lead (Pb) ≤0.002 %
Nickel (Ni) ≤0.002 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.1 %
Insoluble matter ≤0.025 % (in water)