Propargyl chloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
451840050
451840250
ACRO451840050EA
219
PLN
ACRO451840050
ACRO451840250
Propargyl chloride 98%
Propargyl chloride
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Colorless to yellow to light brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4340 to 1.4370 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |