Drukuj
5-Pyrimidineboronic acid 97% may contain varying amounts of anhydride
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Pyrimidine-5-boronic acid, 5-Pyrimidylboronic acid, Pyrimidin-5-ylboronic acid, 5-Pyrimidinylboronic acid
451700250 451701000
ACRO451700250EA 1540 PLN
ACRO451700250 ACRO451701000
5-Pyrimidineboronic acid 97% may contain varying amounts of anhydride
5-Pyrimidineboronic acid
Formuła: C₄H₅BN₂O₂
MW: 123.91 g/mol
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03002366
Numer CAS: 109299-78-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %