Drukuj
(4,4-Difluorocyclohexyl)methanol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
452470010 452470050
ACRO452470010EA 1470 PLN
ACRO452470010 ACRO452470050
(4,4-Difluorocyclohexyl)methanol 97%
(4,4-Difluorocyclohexyl)methanol
Formuła: C₇H₁₂F₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11847775
Numer CAS: 178312-48-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %