Drukuj
D(-)-fruktoza, meets analytical specification of USP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: D(-)-Levulose, (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, β-D-(-)-Fructose, Fructose
451960010 451960050 451962500
ACRO451960010EA 421 PLN
ACRO451960010 ACRO451960050 ACRO451962500
D(-)-fruktoza, meets analytical specification of USP
D(-)-fruktoza
Formuła: C₆H₁₂O₆
Temp. Wrzenia: 552 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,59 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00148910
Numer CAS: 57-48-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8c96c34b23753d10b06108938876644c747995c&vid=6d952afc3154d3befcf243a015f513a9130c0835&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Assay 98.0 to 102.0 %
Loss on drying ≤0.5 %
Residue after ignition ≤0.5 %
Specific optical rotation -91.0° to -93.5° (20°C, 589 nm)
Acidity Passes test
Color of solution Passes test
Chloride (Cl) ≤0.018 %
Sulfate (SO4) ≤0.025 %
Arsenic (As) ≤1 ppm
Ca and Mg ≤0.005 % (as Ca)
Hydroxymethylfurfural Passes test