Drukuj
Chloromethylphosphonic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (Chloromethyl)phosphonic acid, Phosphonic acid, (chloromethyl)-, Chloromethanephosphonic acid
451600010 451600050
ACRO451600010EA 543 PLN
ACRO451600010 ACRO451600050
Chloromethylphosphonic acid 98%
Chloromethylphosphonic acid
Formuła: CH₄ClO₃P
MW: 130.47 g/mol
Temp. topnienia: 88…92 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013955
Numer CAS: 2565-58-4
Jednostka: 3261
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 88 to 92 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %