Drukuj
5-(Chloromethyl)-1,3-dimethyl-1H-pyrazole 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
451560010 451560100
ACRO451560010EA 702 PLN
ACRO451560010 ACRO451560100
5-(Chloromethyl)-1,3-dimethyl-1H-pyrazole 97%
5-(Chloromethyl)-1,3-dimethyl-1H-pyrazole
Formuła: C₆H₉ClN₂
Temp. topnienia: 65…66 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07368502
Numer CAS: 852227-86-2
Jednostka: 3261
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 69 °C
GC ≥96.0 %