Drukuj
1,3-benzothiazol-5-amine 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
451540050 451540250
ACRO451540050EA 2670 PLN
ACRO451540050 ACRO451540250
1,3-benzothiazol-5-amine 95%
1,3-benzothiazol-5-amine
Formuła: C₇H₆N₂S
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115282
Numer CAS: 1123-93-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %