Drukuj
3-Bromo-5-fluoropicolinonitrile 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Bromo-5-fluoro-2-cyanopyridine
451430010 451430050
ACRO451430010EA 954 PLN
ACRO451430010 ACRO451430050
3-Bromo-5-fluoropicolinonitrile 97%
3-Bromo-5-fluoropicolinonitrile
Formuła: C₆H₂BrFN₂
Temp. topnienia: 88…91 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16988825
Numer CAS: 950670-18-5
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 88 to 92 °C
GC ≥96.0 %